2-Amino-5-brom-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-brom-3-picolin, 5-Brom-3-methyl-2-pyridylamin, 5-Brom-3-methylpyridin-2-amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
525537-1G
525537-5G
SIAL525537-1GEA
33.1
EUR
SIAL525537-1G
SIAL525537-5G
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-brom-3-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00068232 CAS-Nummer: 3430-21-5 |