2-Amino-5-brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-4-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-4-picoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
576786-1G 576786-25G 576786-5G
SIAL576786-1GEA 31.7 EUR
SIAL576786-1G SIAL576786-25G SIAL576786-5G
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,04 g/mol
MDL: MFCD03427660
CAS-Nummer: 98198-48-2