6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-6-methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-brom-6-methylpyridin, 3-Brom-2-methyl-6-pyridylamin, 3-Brom-2-methylpyridin-6-amin, 5-Brom-6-methyl-2-pyridylamin, 6-Amino-3-brom-2-picolin, 2-Amino-5-brom-6-picolin
002495-1G
002495-5G
002495-25G
002495.25
FLUO002495-1GEA
31.1
EUR
FLUO002495-1G
FLUO002495-5G
FLUO002495-25G
FLUO002495.25
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187.04 g/mol |
MDL:
MFCD00068230 CAS-Nummer: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |