2-Chlor-4-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-picolin
010404-5G 010404-25G 010404-100G
FLUO010404-5GEA 0 EUR
FLUO010404-5G FLUO010404-25G FLUO010404-100G
2-Chlor-4-methylpyridin
2-Chlor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115
Dichte: 1.456 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00023418
CAS-Nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2