2-Chlor-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-4-picolin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

116327-25ML 116327-5ML
SIAL116327-25MLEA 166 EUR
SIAL116327-25ML SIAL116327-5ML
2-Chlor-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 194…195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,456 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00023418
CAS-Nummer: 3678-62-4
EINECS: 222-951-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR