2-Chlor-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-5-picoline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

495328-25ML 495328-5ML
SIAL495328-25MLEA 153 EUR
SIAL495328-25ML SIAL495328-5ML
2-Chlor-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (30 mmHg)
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00792460
CAS-Nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR