2-Chlor-6-methylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Chlor-2-picolin

152230100 152230010
ACRO152230100EA 53.5 EUR
ACRO152230100 ACRO152230010
2-Chlor-6-methylpyridin 98%
2-Chlor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 64…68 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006245
CAS-Nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR