2-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Pyridylmethylketon, Methyl-2-pyridylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W325104-100G-K W325104-1KG-K W325104-25KG-K W325104-5KG-K
SIALW325104-100G-KEA 107 EUR
SIALW325104-100G-K SIALW325104-1KG-K SIALW325104-25KG-K SIALW325104-5KG-K
2-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 192,3
Schmelzpunkt: ∼10 °C
Dichte: 1.0818 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 75
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006303
CAS-Nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6