3-Acetylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl-3-pyridylketon

102690100 102691000 102695000
ACRO102690100EA 28.3 EUR
ACRO102690100 ACRO102691000 ACRO102695000
3-Acetylpyridin 98%
3-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Siedepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 12…13 °C
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006396
CAS-Nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR