3-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Methyl-3-pyridylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A21207-100G A21207-10G
SIALA21207-100GEA 61.2 EUR
SIALA21207-100G SIALA21207-10G
3-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006396
CAS-Nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR