3-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl-3-pyridylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W342408-100G-K W342408-10KG-K W342408-1KG-K W342408-5KG-K
SIALW342408-100G-KEA 128 EUR
SIALW342408-100G-K SIALW342408-10KG-K SIALW342408-1KG-K SIALW342408-5KG-K
3-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 220
Dichte: 1.1065 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006396
CAS-Nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06195