4-Acetylpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
102700100
102701000
102705000
ACRO102700100EA
24.7
EUR
ACRO102700100
ACRO102701000
ACRO102705000
4-Acetylpyridin 98%
4-Acetylpyridin
Formel:
C₇H₇NO Siedepunkt: 212 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 13…16 °C Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006433 CAS-Nummer: 1122-54-9 EINECS: 214-350-9 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...