4-Acetylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyridylmethylketon, Methyl-4-pyridylketon
A12015.14
A12015.22
A12015.14EA
38.2
EUR
A12015.14
A12015.22
4-Acetylpyridin ≥98%
4-Acetylpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 1122-54-9
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 107629
MDL No.: MFCD00006433
Formel:
C₇H₇NO Molecular Weight: 121.14 g/mol Siedepunkt: 210…212 °C Schmelzpunkt: 14…16 °C Dichte: 1.103 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006433 CAS-Nummer: 1122-54-9 EINECS: 214-350-9 |