4-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Pyridylmethylketon, Methyl-4-pyridylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A21401-100G A21401-10G
SIALA21401-100GEA 120 EUR
SIALA21401-100G SIALA21401-10G
4-Acetylpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Acetylpyridin
Formel: C₇H₇NO
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1,1009 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006433
CAS-Nummer: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9