2-Fluor-4-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-4-picolin
006287-5G 006287-25G
FLUO006287-5GEA 0 EUR
FLUO006287-5G FLUO006287-25G
2-Fluor-4-methylpyridin
2-Fluor-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0805 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00041224
CAS-Nummer: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III