2-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(2-Pyridyl)ethylamin
L05627.03
L05627.06
L05627.14
L05627.03EA
30.8
EUR
L05627.03
L05627.06
L05627.14
2-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Purity: 98%
CAS No.: 2706-56-1
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5360
Odour: Amine-like
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 111208
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006367
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 208 °C Dichte: 1,020 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006367 CAS-Nummer: 2706-56-1 EINECS: 220-295-1 ADR: 8,III |