2-(2-Aminoethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Pyridyl)ethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A55306-10G A55306-1G A55306-50G
SIALA55306-10GEA 245 EUR
SIALA55306-10G SIALA55306-1G SIALA55306-50G
2-(2-Aminoethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1