2-Amino-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methyl-2-pyridylamin, 3-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-3-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A75633-100G A75633-500G
SIALA75633-100GEA 82.3 EUR
SIALA75633-100G SIALA75633-500G
2-Amino-3-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 221,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006320
CAS-Nummer: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II