2-Amino-4-methylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Amino-4-picolin, 4-Methyl-2-pyridylamin, 4-Methylpyridin-2-amin

153861000 153865000
ACRO153861000EA 39.1 EUR
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-methylpyridin 98%
2-Amino-4-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 96…101 °C
Flammpunkt: 118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006321
CAS-Nummer: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00465

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR