2-Amino-4-methylpyridin

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-Amino-4-picolin, 4-Methyl-2-pyridylamin, 4-Methylpyridin-2-amin

FL13751.POR 013751-100G
CHMPFL13751.POREA 0 EUR
CHMPFL13751.POR FLUO013751-100G
2-Amino-4-methylpyridin
2-Amino-4-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 230,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006321
CAS-Nummer: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR