2-Amino-5-methylpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-picolin, 5-Methyl-2-pyridylamin
104390100
104390500
ACRO104390100EA
27.6
EUR
ACRO104390100
ACRO104390500
2-Amino-5-methylpyridin 99%
2-Amino-5-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 227,1 Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006328 CAS-Nummer: 1603-41-4 EINECS: 216-503-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 77 °C |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |