2-Amino-5-methylpyridin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-picolin, 5-Methyl-2-pyridylamin
A13330.09
A13330.18
A13330.30
A13330.09EA
27.6
EUR
A13330.09
A13330.18
A13330.30
2-Amino-5-methylpyridin 99%
2-Amino-5-methylpyridin
Purity: 99%
CAS No.: 1603-41-4
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 107050
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006328
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 226…228 °C Schmelzpunkt: 74…78 °C Flammpunkt: 118 °C (244 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006328 CAS-Nummer: 1603-41-4 EINECS: 216-503-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |