2-Amino-6-methylpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-6-picolin, 6-Methyl-2-pyridylamin
A10444.22 A10444.36
A10444.22EA 40.6 EUR
A10444.22 A10444.36
2-Amino-6-methylpyridin 99%
2-Amino-6-methylpyridin
Purity: 99% CAS No.: 1824-81-3 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 103°(217°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 208-209° Beilstein Reference: 107048 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006331
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 208…209 °C
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006331
CAS-Nummer: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II