2-Amino-6-methylpyridin
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methylpyridin-2-amin, 2-Amino-6-picolin, 6-Methyl-2-pyridylamin
FL20196.POR
020196-500G
CHMPFL20196.POREA
0
EUR
CHMPFL20196.POR
FLUO020196-500G
2-Amino-6-methylpyridin
2-Amino-6-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 214,4 Schmelzpunkt: 40…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006331 CAS-Nummer: 1824-81-3 EINECS: 217-360-1 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...