5-Amino-2-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-6-picolin, 6-Methyl-3-pyridylamin, 5-Amino-2-picolin
H27431.03
H27431.MD
H27431.03EA
180
EUR
H27431.03
H27431.MD
5-Amino-2-methylpyridin 97%
5-Amino-2-methylpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 3430-14-6
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 95-99°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00833389
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833389 CAS-Nummer: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |