5-Amino-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Methylpyridin-3-amin, 3-Amino-6-picolin, 6-Methyl-3-pyridylamin, 5-Amino-2-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
662704-1G 662704-250MG
SIAL662704-1GEA 36.4 EUR
SIAL662704-1G SIAL662704-250MG
5-Amino-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
MDL: MFCD00833389
CAS-Nummer: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III