2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamin, 2-Amino-3-nitro-4-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
290084-25G 290084-5G
SIAL290084-25GEA 262 EUR
SIAL290084-25G SIAL290084-5G
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
MDL: MFCD00006315
CAS-Nummer: 6635-86-5