6-Methyl-2-pyridon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-6-methylpyridin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

128740-25G 128740-5G
SIAL128740-25GEA 108 EUR
SIAL128740-25G SIAL128740-5G
6-Methyl-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-2-pyridon
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 283…284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159…160 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006279
CAS-Nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR