2-Picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpyridin, α-Picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109835-1L 109835-25ML 109835-500ML
SIAL109835-1LEA 97.5 EUR
SIAL109835-1L SIAL109835-25ML SIAL109835-500ML
2-Picolin, Sigma-Aldrich®
2-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93.13 g/mol
Siedepunkt: 129,5
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006332
CAS-Nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07554