3-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W339407-100G-K W339407-1KG-K W339407-5KG-K
SIALW339407-100G-KEA 225 EUR
SIALW339407-100G-K SIALW339407-1KG-K SIALW339407-5KG-K
3-Ethylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Ethylpyridine
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107.16 g/mol
MDL: MFCD00006413
CAS-Nummer: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN: 1993
ADR: 3 III