4-tert-Butylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(tert-Butyl)pyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
142379-100G 142379-25G
SIAL142379-100GEA 445 EUR
SIAL142379-100G SIAL142379-25G
4-tert-Butylpyridin, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylpyridin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –0,9 °C
Dichte: 0,9219 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006435
CAS-Nummer: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2