2-Benzoylpyridin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl-2-pyridylketon
105800250 105801000
ACRO105800250EA 31.6 EUR
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoylpyridin 99+%
2-Benzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Dichte: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Flammpunkt: 150 °C
MDL: MFCD00006300
CAS-Nummer: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %