2-Benzoylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenyl-2-pyridylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B14000-100G B14000-25G
SIALB14000-100GEA 92.9 EUR
SIALB14000-100G SIALB14000-25G
2-Benzoylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Benzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 1,171 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00006300
CAS-Nummer: 91-02-1
EINECS: 202-034-3