3-Benzoylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl-3-pyridylketon
A16695.06
A16695.14
A16695.22
A16695.06EA
35.4
EUR
A16695.06
A16695.14
A16695.22
3-Benzoylpyridin ≥98%
3-Benzoylpyridin
Purity: 98+%
CAS No.: 5424-19-1
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 307°
Beilstein Reference: 120234
MDL No.: MFCD00006394
Formel:
C₁₂H₉NO Molecular Weight: 183,21 g/mol Siedepunkt: 307 °C Schmelzpunkt: 36…40 °C Flammpunkt: 150 °C (302 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006394 CAS-Nummer: 5424-19-1 EINECS: 226-561-3 |