2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
336106-100ML 336106-1L 336106-2L
SIAL336106-100MLEA 60.8 EUR
SIAL336106-100ML SIAL336106-1L SIAL336106-2L
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 143,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636