2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
249505-1G 249505-25G 249505-5G
SIAL249505-1GEA 31.2 EUR
SIAL249505-1G SIAL249505-25G SIAL249505-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridin
Formel: C₁₄H₂₃N
Molecular Weight: 205,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006305
CAS-Nummer: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4