(S)-(-)-Nicotin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
L(-)-Nicotin, (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin
A12398.14
A12398.22
A12398.36
A12398.14EA
54.1
EUR
A12398.14
A12398.22
A12398.36
(S)-(-)-Nicotin ≥99%
(S)-(-)-Nicotin
Purity: 99%
CAS No.: 54-11-5
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5265
Odour: Characteristic
pH: 10.2
Melting Point: -79°
Boiling Point: 245-248°
Beilstein Reference: 82109
Merck Reference: 14,6524
Optical Rotation: -168° (neat)
UN No.: 1654
MDL No.: MFCD00006369
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Molecular Weight: 162.23 g/mol Siedepunkt: 245…248 °C Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 1.017 Flammpunkt: 101 °C (213 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006369 CAS-Nummer: 54-11-5 EINECS: 200-193-3 UN: 1654 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,06611 |