(S)-(-)-Nicotin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
L(-)-Nicotin, (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N3876-25ML
N3876-100ML
N3876-5ML
SIALN3876-25MLEA
299
EUR
SIALN3876-25ML
SIALN3876-100ML
SIALN3876-5ML
(S)-(-)-Nicotin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nicotin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Molecular Weight: 162,23 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –79 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006369 CAS-Nummer: 54-11-5 EINECS: 200-193-3 UN: 1654 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06611 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...