2-Phenylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Azabiphenyl
P33402-10G
P33402-50G
SIALP33402-10GEA
90.6
EUR
SIALP33402-10G
SIALP33402-50G
2-Phenylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Phenylpyridin
Formel:
C₁₁H₉N Molecular Weight: 155,2 g/mol Siedepunkt: 269…270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76…77 °C Dichte: 1,623 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006280 CAS-Nummer: 1008-89-5 EINECS: 213-763-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...