4-Phenylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

P33429-25G P33429-5G
SIALP33429-25GEA 282 EUR
SIALP33429-25G SIALP33429-5G
4-Phenylpyridin, Sigma-Aldrich®
4-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006420
CAS-Nummer: 939-23-1
EINECS: 213-357-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR