2,2′-Bipyridin ≥98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α'-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridin
30569.09 30569.18 30569.30
30569.09EA 35.1 EUR
30569.09 30569.18 30569.30
2,2′-Bipyridin ≥98% ACS
2,2'-Bipyridyl
Purity: 98% CAS No.: 366-18-7 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Flash Point: 121°(249°F) Physical Form: Crystalline Melting Point: 70° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 113089 Merck Reference: 14,3347 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006212
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 272…273 °C
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flammpunkt: 121 °C (249 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,3347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM