2,2′-Bipyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α,α'-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridin
SB01187.1 SB01187.10 SB01187.50
MAYBSB01187.1EA 0 EUR
MAYBSB01187.1 MAYBSB01187.10 MAYBSB01187.50
2,2′-Bipyridin
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flammpunkt: 121
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM