4,4′-Bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4'-Bipyridin, γ,γ'-Dipyridyl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
289426-25G
289426-5G
SIAL289426-25GEA
134
EUR
SIAL289426-25G
SIAL289426-5G
4,4′-Bipyridin, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bipyridyl
Formel:
C₁₀H₈N₂ Molecular Weight: 156.19 g/mol Siedepunkt: 305 Schmelzpunkt: 78 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006416 CAS-Nummer: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03383 |