2-Brompyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13791.14 A13791.03 A13791.06 A13791.22
A13791.14EA 229 EUR
A13791.14 A13791.03 A13791.06 A13791.22
2-Brompyrimidin ≥98%
2-Bromopyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 4595-60-2 Molecular Formula: C4H3BrN2 Formula Weight: 158.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 53-57° Boiling Point: 62-64°/1.5mm Beilstein Reference: 605945 MDL No.: MFCD00014601
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7