2-Brompyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
245844-1G 245844-5G
SIAL245844-1GEA 28.7 EUR
SIAL245844-1G SIAL245844-5G
2-Brompyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…57,5 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7