5-Brompyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
204300250
204301000
ACRO204300250EA
58
EUR
ACRO204300250
ACRO204301000
5-Brompyrimidin 98%
5-Bromopyrimidine
Formel:
C₄H₃BrN₂ Siedepunkt: 168 °C (727 mmHg) Schmelzpunkt: 69…73 °C |
MDL:
MFCD00006117 CAS-Nummer: 4595-59-9 EINECS: 224-992-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 73 °C |
GC | ≥97.5 % |