5-Brompyrimidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

219142-25G 219142-5G
SIAL219142-25GEA 64.4 EUR
SIAL219142-25G SIAL219142-5G
5-Brompyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (727 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
MDL: MFCD00006117
CAS-Nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR