2,4,5-Trichlorpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19506.03 L19506.06
L19506.03EA 56.6 EUR
L19506.03 L19506.06
2,4,5-Trichlorpyrimidin ≥98%
2,4,5-Trichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 5750-76-5 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 84°/1mm Beilstein Reference: 4449 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD03788200
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183.42 g/mol
Siedepunkt: 84 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.600
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788200
CAS-Nummer: 5750-76-5
UN: 1760
ADR: 8 III