2,4,5-Trichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
652032-1G 652032-5G
SIAL652032-1GEA 57.1 EUR
SIAL652032-1G SIAL652032-5G
2,4,5-Trichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183,42 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (12 mmHg)
MDL: MFCD03788200
CAS-Nummer: 5750-76-5
UN: 3334
ADR: 9,