2,4,6-Trichlorpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12842.14 A12842.22
A12842.14EA 76 EUR
A12842.14 A12842.22
2,4,6-Trichlorpyrimidin ≥98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3764-01-0 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Irritating Melting Point: 21-25° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 118284 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006063
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183,42 g/mol
Siedepunkt: 213…215 °C
Schmelzpunkt: 21…25 °C
Dichte: 1,595
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006063
CAS-Nummer: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
ADR: 8,III